Print…
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Ethoxy-2,3-difluorobenzonitrile
PC303082-10G PC303082-5G PC303082-1G
APOSPC303082-10GEA 42.2 EUR
APOSPC303082-10G APOSPC303082-5G APOSPC303082-1G
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 97%
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile
Fórmula: C₉H₇F₂NO
Peso Molecular: 183.1548 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973770
Número CAS: 126162-96-7