Print…
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC303074-5G PC303074-1G PC303074-25G
APOSPC303074-5GEA 0 EUR
APOSPC303074-5G APOSPC303074-1G APOSPC303074-25G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Fórmula: C₈H₇BrF₂O
Ponto de Fusão: 40…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660220
Número CAS: 886499-64-5
UN: 3261
ADR: 8,II