Print…
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303070-10G PC303070-5G PC303070-25G
APOSPC303070-10GEA 459 EUR
APOSPC303070-10G APOSPC303070-5G APOSPC303070-25G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18398590
Número CAS: 276861-64-4