Print…
2,6-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Ethoxy-2,6-difluorobenzonitrile
PC303066-10G PC303066-5G PC303066-1G
APOSPC303066-10GEA 342 EUR
APOSPC303066-10G APOSPC303066-5G APOSPC303066-1G
2,6-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile
Fórmula: C₉H₇F₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519310
Número CAS: 1092460-60-0