Print…
2,4-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Ethoxy-2,4-difluorobenzonitrile
PC303063-10G PC303063-5G PC303063-1G PC303063-25G PC303063-100G
APOSPC303063-10GEA 638 EUR
APOSPC303063-10G APOSPC303063-5G APOSPC303063-1G APOSPC303063-25G APOSPC303063-100G
2,4-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile 97%
2,4-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile
Fórmula: C₉H₇F₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258732
Número CAS: 1017778-32-3