Print…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC303049-10G PC303049-5G PC303049-1G
APOSPC303049-10GEA 0 EUR
APOSPC303049-10G APOSPC303049-5G APOSPC303049-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Fórmula: C₉H₈BrF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18399774
Número CAS: 1261573-60-7
UN: 3265
ADR: 8,III