Print…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC303048-10G PC303048-5G PC303048-1G
APOSPC303048-10GEA 462 EUR
APOSPC303048-10G APOSPC303048-5G APOSPC303048-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fórmula: C₉H₆F₃NO
Peso Molecular: 201.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18399750
Número CAS: 1261679-13-3