2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
PC303044-10G
PC303044-5G
PC303044-1G
APOSPC303044-10GEA
0
EUR
APOSPC303044-10G
APOSPC303044-5G
APOSPC303044-1G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula:
C₉H₆F₃NO Ponto de Fusão: 66…68 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09832322 Número CAS: 1017778-93-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |