6-(Trifluoromethyl)-o-anisidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
2-Amino-3-methoxybenzotrifluoride, 2-Amino-3-(trifluoromethyl)anisole, 6-(Trifluoromethyl)-2-anisidine, 6-(Trifluoromethyl)-2-methoxyaniline, 2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)aniline
PC303042-10G
PC303042-5G
PC303042-1G
APOSPC303042-10GEA
509
EUR
APOSPC303042-10G
APOSPC303042-5G
APOSPC303042-1G
6-(Trifluoromethyl)-o-anisidine 98%
6-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
Fórmula:
C₈H₈F₃NO Peso Molecular: 191.15 g/mol Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD09832384 Número CAS: 133863-87-3 |