Print…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC303028-5G PC303028-1G
APOSPC303028-5GEA 231 EUR
APOSPC303028-5G APOSPC303028-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₈H₇ClF₃N
Ponto de Fusão: 35…37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115990
Número CAS: 39226-96-5
UN: 3259
ADR: 8,III