Print…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
PC303026-5G PC303026-25G
APOSPC303026-5GEA 21.9 EUR
APOSPC303026-5G APOSPC303026-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅ClF₃N
Ponto de Fusão: 25…28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115988
Número CAS: 62476-58-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III