Print…
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC303025-1G PC303025-5G PC303025-25G
APOSPC303025-1GEA 21.9 EUR
APOSPC303025-1G APOSPC303025-5G APOSPC303025-25G
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃BrF₂O
Peso Molecular: 221.00 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12922618
Número CAS: 934987-26-5