Print…
2,4-Difluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303018-10G PC303018-5G PC303018-1G
APOSPC303018-10GEA 0 EUR
APOSPC303018-10G APOSPC303018-5G APOSPC303018-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzonitrile
Fórmula: C₈H₅F₂NO
Ponto de Fusão: 44…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 220353-20-8