Print…
2,4-Difluoro-3-methoxyaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Amino-2,6-difluoroanisole
PC303017-10G PC303017-5G PC303017-1G
APOSPC303017-10GEA 473 EUR
APOSPC303017-10G APOSPC303017-5G APOSPC303017-1G
2,4-Difluoro-3-methoxyaniline 98%
2,4-Difluoro-3-methoxyaniline
Fórmula: C₇H₇F₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115929
Número CAS: 886499-08-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III