Print…
2,3-Difluoro-6-methoxybenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC303016-10G PC303016-5G PC303016-1G PC303016-25G
APOSPC303016-10GEA 463 EUR
APOSPC303016-10G APOSPC303016-5G APOSPC303016-1G APOSPC303016-25G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzonitrile 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzonitrile
Fórmula: C₈H₅F₂NO
Peso Molecular: 169.13 g/mol
Ponto de Fusão: 79…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116019
Número CAS: 221202-34-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III