Print…
2,3,5-Trifluorobenzylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (2,3,5-Trifluorophenyl)methanamine
PC303012-5G PC303012-1G
APOSPC303012-5GEA 296 EUR
APOSPC303012-5G APOSPC303012-1G
2,3,5-Trifluorobenzylamine 97%
2,3,5-Trifluorobenzylamine
Fórmula: C₇H₆F₃N
Peso Molecular: 161.13 g/mol
Ponto de ebulição: 73 °C/3mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236314
Número CAS: 244022-72-8
UN: 2735
ADR: 8 III