Print…
6'-Chloro-2',3'-difluoroacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC303008-10G PC303008-5G PC303008-1G
APOSPC303008-10GEA 261 EUR
APOSPC303008-10G APOSPC303008-5G APOSPC303008-1G
6'-Chloro-2',3'-difluoroacetophenone 98%
6'-Chloro-2',3'-difluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅ClF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201051
Número CAS: 1373920-86-5