Print…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC303005-1G PC303005-5G PC303005-10G
APOSPC303005-1GEA 180 EUR
APOSPC303005-1G APOSPC303005-5G APOSPC303005-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₆F₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519339
Número CAS: 1092460-92-8