Print…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC303003-10G PC303003-5G PC303003-1G
APOSPC303003-10GEA 337 EUR
APOSPC303003-10G APOSPC303003-5G APOSPC303003-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄F₄O₃
Peso Molecular: 224.11 g/mol
Ponto de Fusão: 89…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519333
Número CAS: 1092460-83-7