Print…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC303002-10G PC303002-5G PC303002-1G
APOSPC303002-10GEA 248 EUR
APOSPC303002-10G APOSPC303002-5G APOSPC303002-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519331
Número CAS: 1092460-81-5