Print…
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC303000-5G PC303000-1G
APOSPC303000-5GEA 183 EUR
APOSPC303000-5G APOSPC303000-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₃
Peso Molecular: 240.57 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519354
Número CAS: 959749-82-7