Print…
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3030-1G PC3030-5G
APOSPC3030-1GEA 135 EUR
APOSPC3030-1G APOSPC3030-5G
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane 97%
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane
Fórmula: C₁₂H₁₄ClFO₂
Ponto de ebulição: 162…166 °C/15mmHg
Densidade: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020909
Número CAS: 3308-94-9
EINECS: 221-993-9