Print…
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302999-10G PC302999-5G PC302999-1G
APOSPC302999-10GEA 560 EUR
APOSPC302999-10G APOSPC302999-5G APOSPC302999-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso Molecular: 224.57 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519353
Número CAS: 1092461-15-8