Print…
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302995-10G PC302995-5G
APOSPC302995-10GEA 678 EUR
APOSPC302995-10G APOSPC302995-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₈F₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201071
Número CAS: 1373921-08-4