Print…
4-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC302991-10G PC302991-5G PC302991-1G
APOSPC302991-10GEA 261 EUR
APOSPC302991-10G APOSPC302991-5G APOSPC302991-1G
4-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₈FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115882
Número CAS: 80141-93-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III