Print…
4-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302981-1G PC302981-5G
APOSPC302981-1GEA 42.2 EUR
APOSPC302981-1G APOSPC302981-5G
4-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
4-Chloro-3,5-difluoroaniline
Fórmula: C₆H₄ClF₂N
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09833604
Número CAS: 2613-33-4