Print…
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302976-10G PC302976-5G PC302976-1G
APOSPC302976-10GEA 429 EUR
APOSPC302976-10G APOSPC302976-5G APOSPC302976-1G
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Fórmula: C₉H₆ClF₃O₂
Ponto de Fusão: 40…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660263
Número CAS: 886501-62-8