Print…
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
PC302975-1G PC302975-5G
APOSPC302975-1GEA 180 EUR
APOSPC302975-1G APOSPC302975-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Fórmula: C₉H₈ClFO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19687184
Número CAS: 1323955-64-1