Print…
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302974-10G PC302974-5G PC302974-1G
APOSPC302974-10GEA 299 EUR
APOSPC302974-10G APOSPC302974-5G APOSPC302974-1G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₆ClFO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19687204
Número CAS: 1169870-80-7