Print…
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302973-10G PC302973-5G PC302973-1G
APOSPC302973-10GEA 261 EUR
APOSPC302973-10G APOSPC302973-5G APOSPC302973-1G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₈H₆ClFO₂
Peso Molecular: 188.58 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19687172
Número CAS: 1002344-97-9