Print…
4'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)ethanone
PC302972-5G PC302972-1G
APOSPC302972-5GEA 188 EUR
APOSPC302972-5G APOSPC302972-1G
4'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone 98%
4'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅ClF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832259
Número CAS: 1017777-45-5