Print…
4'-(Pentafluorothio)acetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302967-5G PC302967-1G PC302967-25G
APOSPC302967-5GEA 986 EUR
APOSPC302967-5G APOSPC302967-1G APOSPC302967-25G
4'-(Pentafluorothio)acetophenone 98%
4'-(Pentafluorothio)acetophenone
Fórmula: C₈H₇F₅OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652408
Número CAS: 401892-83-9