Print…
5-(Trifluoromethoxy)-m-toluidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302962-1G PC302962-5G PC302962-10G
APOSPC302962-1GEA 231 EUR
APOSPC302962-1G APOSPC302962-5G APOSPC302962-10G
5-(Trifluoromethoxy)-m-toluidine 98%
5-(Trifluoromethoxy)-m-toluidine
Fórmula: C₈H₈F₃NO
Peso Molecular: 191.15 g/mol
Ponto de ebulição: 73 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025380
Número CAS: 86256-63-5