Print…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
PC302933-10G PC302933-5G PC302933-1G
APOSPC302933-10GEA 406 EUR
APOSPC302933-10G APOSPC302933-5G APOSPC302933-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18399766
Número CAS: 1261478-61-8