Print…
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302931-10G PC302931-5G PC302931-25G PC302931-100G
APOSPC302931-10GEA 382 EUR
APOSPC302931-10G APOSPC302931-5G APOSPC302931-25G APOSPC302931-100G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Ponto de Fusão: 46…49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832324
Número CAS: 1017778-98-1