Print…
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 1-(2-Methoxy-5-trifluoromethylphenyl)ethanone
PC302929-10G PC302929-5G PC302929-1G PC302929-25G
APOSPC302929-10GEA 328 EUR
APOSPC302929-10G APOSPC302929-5G APOSPC302929-1G APOSPC302929-25G
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₂
Ponto de Fusão: 45…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832300
Número CAS: 503464-99-1