Print…
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302924-10G PC302924-5G PC302924-1G
APOSPC302924-10GEA 328 EUR
APOSPC302924-10G APOSPC302924-5G APOSPC302924-1G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₉H₈F₃NO₂
Ponto de Fusão: 129…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832313
Número CAS: 1017778-70-9