Print…
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302922-1G PC302922-5G
APOSPC302922-1GEA 266 EUR
APOSPC302922-1G APOSPC302922-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fórmula: C₁₀H₈F₄O₂
Peso Molecular: 236.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19687200
Número CAS: 1323966-46-6