Print…
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302921-1G PC302921-5G
APOSPC302921-1GEA 183 EUR
APOSPC302921-1G APOSPC302921-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₆F₄O₂
Peso Molecular: 222.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19687178
Número CAS: 1323955-61-8