Print…
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302919-10G PC302919-5G
APOSPC302919-10GEA 316 EUR
APOSPC302919-10G APOSPC302919-5G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₈F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201037
Número CAS: 1373921-03-9