Print…
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302912-10G PC302912-5G PC302912-1G
APOSPC302912-10GEA 360 EUR
APOSPC302912-10G APOSPC302912-5G APOSPC302912-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol 98%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₀F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258717
Número CAS: 1017779-81-5