2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC302911-1G
PC302911-5G
PC302911-10G
APOSPC302911-1GEA
0
EUR
APOSPC302911-1G
APOSPC302911-5G
APOSPC302911-10G
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula:
C₉H₃ClF₆O₂ Ponto de Fusão: 148…150 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09025365 Número CAS: 916420-47-8 |