Print…
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302910-1G PC302910-5G
APOSPC302910-1GEA 177 EUR
APOSPC302910-1G APOSPC302910-5G
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₃ClF₆O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025366
Número CAS: 916420-48-9