Print…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC302899-10G PC302899-5G PC302899-1G
APOSPC302899-10GEA 888 EUR
APOSPC302899-10G APOSPC302899-5G APOSPC302899-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Fórmula: C₈H₉ClFNO
Ponto de Fusão: 55…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832379
Número CAS: 1017779-65-5
UN: 3259
ADR: 8,II