Print…
6-Chloro-2,3-difluorophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Chloro-2,3-difluorophenol
PC302898-10G PC302898-5G PC302898-25G
APOSPC302898-10GEA 294 EUR
APOSPC302898-10G APOSPC302898-5G APOSPC302898-25G
6-Chloro-2,3-difluorophenol 98%
6-Chloro-2,3-difluorophenol
Fórmula: C₆H₃ClF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201050
Número CAS: 186590-18-1