Print…
(5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302896-1G PC302896-5G PC302896-10G
APOSPC302896-1GEA 0 EUR
APOSPC302896-1G APOSPC302896-5G APOSPC302896-10G
(5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₂
Ponto de Fusão: 117…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832298
Número CAS: 1017778-27-6