Print…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302894-10G PC302894-5G PC302894-1G
APOSPC302894-10GEA 282 EUR
APOSPC302894-10G APOSPC302894-5G APOSPC302894-1G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Peso Molecular: 204.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660291
Número CAS: 120985-68-4