Print…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302888-5G PC302888-10G PC302888-1G
APOSPC302888-5GEA 557 EUR
APOSPC302888-5G APOSPC302888-10G APOSPC302888-1G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₇F₃O
Peso Molecular: 188.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116033
Número CAS: 93249-45-7