Print…
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-p-anisic acid, Benzoic acid, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-
PC302887-5G PC302887-1G
APOSPC302887-5GEA 197 EUR
APOSPC302887-5G APOSPC302887-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₃
Peso Molecular: 234.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22682822
Número CAS: 1431329-61-1