Print…
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzaldehyde, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-
PC302886-5G PC302886-1G
APOSPC302886-5GEA 224 EUR
APOSPC302886-5G APOSPC302886-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22682818
Número CAS: 1431329-77-9